3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L10991.MB L10991.MC
L10991.MBEA 44.3 EUR
L10991.MB L10991.MC
3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona ≥98%
3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
Purity: 98% CAS No.: 60-82-2 Molecular Formula: C15H14O5 Formula Weight: 274.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 263° dec. Beilstein Reference: 1887240 Merck Reference: 14,7326 MDL No.: MFCD00002288
Formula: C₁₅H₁₄O₅
Pto. de fusión: ∼ 263 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00002288
Núm. CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Índice Merck: 14,7326