3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
P1966-1G P1966-5G
TCIAP1966-1GEA 18 EUR
TCIAP1966-1G TCIAP1966-5G
3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona ≥98.0% (by HPLC)
3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
Formula: C₁₅H₁₄O₅
Pto. de fusión: 262°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002288
Núm. CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Índice Merck: 14,07326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d7df91e4b3b7f11333a7e2148e7b2ab04512002&vid=3d7df91e4b3b7f11333a7e2148e7b2ab04512002&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %