Neodimio (III) nitrato hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Neodymium(III) nitrate hydrate
11245.06
11245.14
11245.06EA
49.9
EUR
11245.06
11245.14
Neodimio (III) nitrato hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Neodimio (III) nitrato hidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 13746-96-8
Molecular Formula: Nd(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 330.25(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149798
Formula:
N₃NdO₉·H₂O MW: 330.25 g/mol (anhy) Pto. de fusión: ∼ 40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149798 Núm. CAS: 13746-96-8 EINECS: 233-153-9 UN: 1477 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,6450 |