1,1,3,3-Tetrabromoacetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1026-25G T1026-5G
TCIAT1026-25GEA 275 EUR
TCIAT1026-25G TCIAT1026-5G
1,1,3,3-Tetrabromoacetona ≥98.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetrabromoacetona
Formula: C₃H₂Br₄O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00059470
Núm. CAS: 22612-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24c4ce067774407ba1689d4c2520babda4889b60&vid=24c4ce067774407ba1689d4c2520babda4889b60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency