Acetonitrilo ≥84% (v/v)

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC312418.1000 MC312418.2500
PRLSMC312418.1000EA 0 EUR
PRLSMC312418.1000 PRLSMC312418.2500
Acetonitrilo ≥84% (v/v)
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR