(2-Fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo 97%, JRD
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
H30752.MD H30752.03
H30752.MDEA 67.7 EUR
H30752.MD H30752.03
(2-Fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo 97%, JRD
(2-Fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo
Purity: 97% CAS No.: 749934-29-0 Molecular Formula: C9H8FNO Formula Weight: 165.17 Refractive Index: 1.5131
Formula: C₉H₈FNO
MW: 165.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038467
Núm. CAS: 749934-29-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III