Acetato de o-tolilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic acid o-Tolyl ester, Acetic acid o-Cresyl ester, o-Cresyl acetate
A0669-25G A0669-500G
TCIAA0669-25GEA 34 EUR
TCIAA0669-25G TCIAA0669-500G
Acetato de o-tolilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de o-tolilo
Formula: C₉H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00053704
Núm. CAS: 533-18-6
EINECS: 208-556-8
Índice Merck: 14,02584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeb4848eca0332a4ceb9d01e39f5c64c71276b48&vid=aeb4848eca0332a4ceb9d01e39f5c64c71276b48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %