Acetato de m-tolilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14602.14
L14602.22
L14602.14EA
39
EUR
L14602.14
L14602.22
Acetato de m-tolilo ≥97%
Acetato de m-tolilo
Purity: 97%
CAS No.: 122-46-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 100°/14mm
Beilstein Reference: 1862796
Merck Reference: 14,2583
MDL No.: MFCD00041910
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 100 °C (14 mmHg) Densidad: 1,050 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041910 Núm. CAS: 122-46-3 EINECS: 204-546-2 Índice Merck: 14,2583 |