Acetato de m-tolilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0659-25G A0659-500G
TCIAA0659-25GEA 28 EUR
TCIAA0659-25G TCIAA0659-500G
Acetato de m-tolilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de m-tolilo
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 212°C
Pto. de fusión: 12°C
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00041910
Núm. CAS: 122-46-3
EINECS: 204-546-2
Índice Merck: 14,02583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&vid=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %