Acetato de p-tolilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetic acid p-Cresyl ester, Acetic acid p-Tolyl ester, p-Tolyl Acetate, p-Cresyl acetate
A0670-25G
A0670-500G
TCIAA0670-25GEA
16
EUR
TCIAA0670-25G
TCIAA0670-500G
Acetato de p-tolilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de p-tolilo
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 214°C Pto. de inflamación: 95°C |
Número MDL:
MFCD00008703 Núm. CAS: 140-39-6 EINECS: 205-413-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |