Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10285.03
L10285.06
L10285.14
L10285.03EA
51.1
EUR
L10285.03
L10285.06
L10285.14
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 25597-16-4
Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 168.12
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3601
Boiling Point: 113-115°
Beilstein Reference: 1707262
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009903
Formula:
C₆H₇F₃O₂ Pto. Ebullición: 113…115 °C Densidad: 1,125 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009903 Núm. CAS: 25597-16-4 UN: 3272 ADR: 3,III |