Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0772-25G E0772-5G
TCIAE0772-25GEA 236 EUR
TCIAE0772-25G TCIAE0772-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formula: C₆H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de inflamación: 24°C
Número MDL: MFCD00009903
Núm. CAS: 25597-16-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d45b4df36069f1f0b6431bbb490289f04921ee1b&vid=d45b4df36069f1f0b6431bbb490289f04921ee1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %