5-Metoxiantranilato de metilo 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
H54704.MD
H54704.03
H54704.06
H54704.MDEA
78.7
EUR
H54704.MD
H54704.03
H54704.06
5-Metoxiantranilato de metilo 96%
5-Metoxiantranilato de metilo
Purity: 96%
CAS No.: 2475-80-1
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 32-33°
MDL No.: MFCD09038482
Formula:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Pto. de fusión: 32…33 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09038482 Núm. CAS: 2475-80-1 |