1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3626-1G D3626-5G
TCIAD3626-1GEA 39 EUR
TCIAD3626-1G TCIAD3626-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene ≥95.0% (por GC)
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,15 g/mol
Número MDL: MFCD00070789
Núm. CAS: 203059-80-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fb8c2484099ed27077b6633eefb39edae1ea1a5&vid=6fb8c2484099ed27077b6633eefb39edae1ea1a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C