Fenil n-butil eter ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L04703.14
L04703.22
L04703.14EA
54.3
EUR
L04703.14
L04703.22
Fenil n-butil eter ≥99%
Fenil n-butil eter
Purity: 99%
CAS No.: 1126-79-0
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2CH3
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -19°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1635559
MDL No.: MFCD00009438
Formula:
C₁₀H₁₄O Pto. Ebullición: 210…211 °C Pto. de fusión: –19 °C Densidad: 0,938 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009438 Núm. CAS: 1126-79-0 EINECS: 214-426-1 |