Fenil n-butil eter ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-butylphenylether
B0927-25ML B0927-500ML
TCIAB0927-25MLEA 40 EUR
TCIAB0927-25ML TCIAB0927-500ML
Fenil n-butil eter ≥99.0% (por GC)
Fenil n-butil eter
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 210°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00009438
Núm. CAS: 1126-79-0
EINECS: 214-426-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb7942fbb070584ab3aa4c39286229b60259329a&vid=eb7942fbb070584ab3aa4c39286229b60259329a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %