4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31727.03
H31727.09
H31727.03EA
22.1
EUR
H31727.03
H31727.09
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 104460-70-0
Molecular Formula: C7H4BrF4N
Formula Weight: 258.01
Melting Point: 30-41°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04973757
Formula:
C₇H₄BrF₄N Pto. de fusión: 30…41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973757 Núm. CAS: 104460-70-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |