2-Hidroxi-2-metilpropiofenona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0991-25G H0991-500G H0991-100G
TCIAH0991-25GEA 18 EUR
TCIAH0991-25G TCIAH0991-500G TCIAH0991-100G
2-Hidroxi-2-metilpropiofenona ≥96.0% (por GC)
2-Hidroxi-2-metilpropiofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00040710
Núm. CAS: 7473-98-5
EINECS: 231-272-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e85ae67e8470380cfe86a69a7d05530785c1fed2&vid=e85ae67e8470380cfe86a69a7d05530785c1fed2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %