4'-Fluoro-2-methylpropiophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Fluoroisobutyrophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one
H26036.03
H26036.06
H26036.03EA
156
EUR
H26036.03
H26036.06
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone ≥97%
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Purity: 97%
CAS No.: 26393-91-9
Molecular Formula: C10H11FO
Formula Weight: 166.19
Refractive Index: 1.4980
Formula:
C₁₀H₁₁FO MW: 166,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038305 Núm. CAS: 26393-91-9 |