4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49171-1G PC49171-5G
APOSPC49171-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49171-1G APOSPC49171-5G
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Número MDL: MFCD11100526
Núm. CAS: 936092-88-5