α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-o-xileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis(trifluoromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-o-xylene
B3110-25G B3110-5G
TCIAB3110-25GEA 210 EUR
TCIAB3110-25G TCIAB3110-5G
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-o-xileno ≥97.0% (por GC)
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-o-xileno
Formula: C₈H₄F₆
Pto. Ebullición: 142°C
Número MDL: MFCD03094218
Núm. CAS: 433-95-4
EINECS: 207-092-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d1d1743750ea29ccd20c858ccf1985a06adce3&vid=69d1d1743750ea29ccd20c858ccf1985a06adce3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %