4-Cloro-6-(trifluorometil)quinolina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50539.03
H50539.06
H50539.03EA
80.8
EUR
H50539.03
H50539.06
4-Cloro-6-(trifluorometil)quinolina ≥99%
4-Cloro-6-(trifluorometil)quinolina
Purity: 99%
CAS No.: 49713-56-6
Molecular Formula: C10H5ClF3N
Formula Weight: 231.61
MDL No.: MFCD00153106
Formula:
C₁₀H₅ClF₃N MW: 231.61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153106 Núm. CAS: 49713-56-6 |