4-Cloro-7-fluoro-2-metilquinolina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50554.03
H50554.06
H50554.03EA
86.9
EUR
H50554.03
H50554.06
4-Cloro-7-fluoro-2-metilquinolina 95%
4-Cloro-7-fluoro-2-metilquinolina
Purity: 95%
CAS No.: 18529-04-9
Molecular Formula: C10H7ClFN
Formula Weight: 195.63
MDL No.: MFCD00272333
Formula:
C₁₀H₇ClFN MW: 195.63 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00272333 Núm. CAS: 18529-04-9 |