Diclorofosfato de 2-clorofenilo 98+%, barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11505.06
A11505.14
A11505.22
A11505.06EA
27.8
EUR
A11505.06
A11505.14
A11505.22
Diclorofosfato de 2-clorofenilo 98+%, barras
Diclorofosfato de 2-clorofenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 15074-54-1
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5380
Boiling Point: 82-84°/0.4mm
Beilstein Reference: 911009
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009704
Formula:
C₆H₄Cl₃O₂P Pto. Ebullición: 82…84 °C (0,4 mmHg) Densidad: 1,491 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009704 Núm. CAS: 15074-54-1 EINECS: 239-129-4 UN: 3265 ADR: 8,II |