Diclorofosfato de 4-clorofenilo 98+%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Chlorophenyl dichlorophosphate
A15507.06
A15507.14
A15507.22
A15507.06EA
26.6
EUR
A15507.06
A15507.14
A15507.22
Diclorofosfato de 4-clorofenilo 98+%, barras
Diclorofosfato de 4-clorofenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 772-79-2
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5398
Odour: Acrid
Boiling Point: 113-115°/0.9mm
Beilstein Reference: 910754
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009705
Formula:
C₆H₄Cl₃O₂P MW: 245,43 g/mol Pto. Ebullición: 113…115 °C (0,9 mmHg) Densidad: 1,508 Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009705 Núm. CAS: 772-79-2 EINECS: 212-254-1 UN: 3265 ADR: 8,II |