Diclorofosfato de 4-clorofenilo ≥97.0% (by titrimetric analysis) phosphorylating agent
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
C0977-25G C0977-5G
TCIAC0977-25GEA 116 EUR
TCIAC0977-25G TCIAC0977-5G
Diclorofosfato de 4-clorofenilo ≥97.0% (by titrimetric analysis) phosphorylating agent
Diclorofosfato de 4-clorofenilo
Formula: C₆H₄Cl₃O₂P
MW: 245.43 g/mol
Pto. Ebullición: 265°C
Pto. de inflamación: 106°C
Número MDL: MFCD00009705
Núm. CAS: 772-79-2
EINECS: 212-254-1
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0da8436396ab4bc817cbda431224b002110b89c5&vid=bae1c79eeb6fb0ad9ea7cbdf8cb7de5a9f955dde&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %