Maleato de disodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Maleic acid disodium salt
M0014-25G M0014-500G
TCIAM0014-25GEA 18 EUR
TCIAM0014-25G TCIAM0014-500G
Maleato de disodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Maleato de disodio
Formula: C₄H₂Na₂O₄
Número MDL: MFCD00013059
Núm. CAS: 371-47-1
EINECS: 206-738-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0a2f51c460e951b534173774a68665c1b11bb6a&vid=e0a2f51c460e951b534173774a68665c1b11bb6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Free Alkali max. 0.5 % (as NaOH)