(3,4,5-Trimetoxifenil)acetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24247.06
B24247.14
B24247.06EA
49.2
EUR
B24247.06
B24247.14
(3,4,5-Trimetoxifenil)acetonitrilo ≥97%
(3,4,5-Trimetoxifenil)acetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 13338-63-1
Molecular Formula: C11H13NO3
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 2214548
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001912
Formula:
C₁₁H₁₃NO₃ Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001912 Núm. CAS: 13338-63-1 EINECS: 236-388-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |