(3,4,5-Trimetoxifenil)acetonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
T1927-25G T1927-5G
TCIAT1927-25GEA 237 EUR
TCIAT1927-25G TCIAT1927-5G
(3,4,5-Trimetoxifenil)acetonitrilo ≥97.0% (por GC)
(3,4,5-Trimetoxifenil)acetonitrilo
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,23 g/mol
Número MDL: MFCD00001912
Núm. CAS: 13338-63-1
EINECS: 236-388-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e43f6c2711d1bdb1d478502d979eb8d72a88fb&vid=b2e43f6c2711d1bdb1d478502d979eb8d72a88fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency