tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
L17651.06 L17651.14
L17651.06EA 116 EUR
L17651.06 L17651.14
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Purity: 95% CAS No.: 27784-76-5 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 100-103°/1.5mm Beilstein Reference: 2050126 MDL No.: MFCD00075414
Formula: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252,25 g/mol
Pto. Ebullición: 100…103 °C (1,5 mmHg)
Densidad: 1,074
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075414
Núm. CAS: 27784-76-5