tert-Butyl (diethylphosphono)acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
B2814-1G B2814-5G
TCIAB2814-1GEA 23 EUR
TCIAB2814-1G TCIAB2814-5G
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formula: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252,25 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Número MDL: MFCD00075414
Núm. CAS: 27784-76-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea5fb6ec8766dcde1519032f136581a40108093&vid=bea5fb6ec8766dcde1519032f136581a40108093&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %