2-Fosfonopropionato de trietilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
174360100 174360500
ACRO174360100EA 63.2 EUR
ACRO174360100 ACRO174360500
2-Fosfonopropionato de trietilo 98%
2-Fosfonopropionato de trietilo
Formula: C₉H₁₉O₅P
Pto. Ebullición: 143…144 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,11 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009159
Núm. CAS: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %