2-Fosfonopropionato de trietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B23261.09
B23261.18
B23261.09EA
60.5
EUR
B23261.09
B23261.18
2-Fosfonopropionato de trietilo ≥98%
2-Fosfonopropionato de trietilo
Purity: 98%
CAS No.: 3699-66-9
Molecular Formula: C9H19O5P
Formula Weight: 238.22
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: Odourless
Boiling Point: 143-144°/12mm
Beilstein Reference: 1786994
MDL No.: MFCD00009159
Formula:
C₉H₁₉O₅P Pto. Ebullición: 143…144 °C (12 mmHg) Densidad: 1,111 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009159 Núm. CAS: 3699-66-9 EINECS: 223-033-4 |