2-Fosfonopropionato de trietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2135-25G
T2135-5G
TCIAT2135-25GEA
113
EUR
TCIAT2135-25G
TCIAT2135-5G
2-Fosfonopropionato de trietilo ≥98.0% (por GC)
2-Fosfonopropionato de trietilo
Formula:
C₉H₁₉O₅P Pto. Ebullición: 144°C Pto. de inflamación: 88°C |
Número MDL:
MFCD00009159 Núm. CAS: 3699-66-9 EINECS: 223-033-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |