Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Methyl diethylphosphonoacetate
169980100 169980500
ACRO169980100EA 44 EUR
ACRO169980100 ACRO169980500
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Methyl (diethylphosphono)acetate
Formula: C₇H₁₅O₅P
MW: 210.17 g/mol
Pto. Ebullición: 127…131 °C (9 mmHg)
Densidad: 1.14 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009081
Núm. CAS: 1067-74-9
EINECS: 213-938-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %