Methyl (diethylphosphono)acetate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Methyl diethylphosphonoacetate
A10644.14
A10644.22
A10644.36
A10644.14EA
62.8
EUR
A10644.14
A10644.22
A10644.36
Methyl (diethylphosphono)acetate ≥97%
Methyl (diethylphosphono)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 1067-74-9
Molecular Formula: C7H15O5P
Formula Weight: 210.17
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₅O₅P MW: 210.17 g/mol Pto. Ebullición: 126…128 °C (8 mmHg) Densidad: 1.145 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009081 Núm. CAS: 1067-74-9 EINECS: 213-938-2 |