Fosfonoacetato de trimetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
140230250 140231000 140235000
ACRO140230250EA 53.1 EUR
ACRO140230250 ACRO140231000 ACRO140235000
Fosfonoacetato de trimetilo 98%
Fosfonoacetato de trimetilo
Formula: C₅H₁₁O₅P
Pto. Ebullición: 265…268 °C
Densidad: 1,26 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008452
Núm. CAS: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %