Fosfonoacetato de trimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
A13301.14 A13301.22 A13301.36
A13301.14EA 48.4 EUR
A13301.14 A13301.22 A13301.36
Fosfonoacetato de trimetilo ≥98%
Fosfonoacetato de trimetilo
Purity: 98% CAS No.: 5927-18-4 Molecular Formula: C5H11O5P Formula Weight: 182.11 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4370 Boiling Point: 119-120°/1mm Beilstein Reference: 1865177 MDL No.: MFCD00008452
Formula: C₅H₁₁O₅P
MW: 182,11 g/mol
Pto. Ebullición: 119…120 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,263
Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008452
Núm. CAS: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0