Fosfonoacetato de trimetilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
P1265-25G P1265-250G
TCIAP1265-25GEA 27 EUR
TCIAP1265-25G TCIAP1265-250G
Fosfonoacetato de trimetilo ≥96.0% (por GC)
Fosfonoacetato de trimetilo
Formula: C₅H₁₁O₅P
MW: 182.11 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de inflamación: 70°C
Número MDL: MFCD00008452
Núm. CAS: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8d53f6bb2a6db730ebcb6beaa430dafc205078d&vid=e8d53f6bb2a6db730ebcb6beaa430dafc205078d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %