3,5-Bis(trifluorometil)fenilacetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
A19576.03
A19576.06
A19576.03EA
36.4
EUR
A19576.03
A19576.06
3,5-Bis(trifluorometil)fenilacetonitrilo ≥97%
3,5-Bis(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 85068-32-2
Molecular Formula: C10H5F6N
Formula Weight: 253.15
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₅F₆N Densidad: 1,420 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009904 Núm. CAS: 85068-32-2 EINECS: 285-294-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |