5-Bromo-1,3-benzodioxol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
307680250
307681000
ACRO307680250EA
88.8
EUR
ACRO307680250
ACRO307681000
5-Bromo-1,3-benzodioxol 97%
5-Bromo-1,3-benzodioxol
Formula:
C₇H₅BrO₂ Pto. Ebullición: 85…86 °C (1 mmHg) Densidad: 1,66 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005821 Núm. CAS: 2635-13-4 EINECS: 220-123-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |