5-Bromo-1,3-benzodioxol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
B1230-25G
B1230-5G
TCIAB1230-25GEA
58
EUR
TCIAB1230-25G
TCIAB1230-5G
5-Bromo-1,3-benzodioxol ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-1,3-benzodioxol
Formula:
C₇H₅BrO₂ Pto. Ebullición: 228°C |
Número MDL:
MFCD00005821 Núm. CAS: 2635-13-4 EINECS: 220-123-5 |
|
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |