Diethyl (2-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3327-25G D3327-5G
TCIAD3327-25GEA 288 EUR
TCIAD3327-25G TCIAD3327-5G
Diethyl (2-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (2-methylbenzyl)phosphonate
Formula: C₁₂H₁₉O₃P
Núm. CAS: 62778-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd654be45a56aa71296193720d62dc31dccd384f&vid=fd654be45a56aa71296193720d62dc31dccd384f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %