Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Diethyl 4-methylbenzylphosphonate
A15190.09 A15190.18
A15190.09EA 36.3 EUR
A15190.09 A15190.18
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate
Purity: 98+% CAS No.: 3762-25-2 Molecular Formula: C12H19O3P Formula Weight: 242.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 146-148°/0.6mm Beilstein Reference: 2940626 MDL No.: MFCD00041385
Formula: C₁₂H₁₉O₃P
MW: 242,26 g/mol
Pto. Ebullición: 146…148 °C (0,6 mmHg)
Densidad: 1,070
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041385
Núm. CAS: 3762-25-2
EINECS: 223-180-4