1-Naftilacetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile
L06696.14
L06696.06
L06696.22
L06696.14EA
52
EUR
L06696.14
L06696.06
L06696.22
1-Naftilacetonitrilo ≥97%
1-Naftilacetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 132-75-2
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₉N MW: 167,21 g/mol Pto. Ebullición: 180…182 °C (9 mmHg) Pto. de fusión: 33…35 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004041 Núm. CAS: 132-75-2 EINECS: 205-078-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)