1-Naftilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile
N0366-25G N0366-500G
TCIAN0366-25GEA 52 EUR
TCIAN0366-25G TCIAN0366-500G
1-Naftilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
1-Naftilacetonitrilo
Formula: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Número MDL: MFCD00004041
Núm. CAS: 132-75-2
EINECS: 205-078-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32ffb88008216164f1586916b08bafa599d43601&vid=32ffb88008216164f1586916b08bafa599d43601&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %