2-Naftilacetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L09384.06
L09384.14
L09384.06EA
71.7
EUR
L09384.06
L09384.14
2-Naftilacetonitrilo ≥97%
2-Naftilacetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 7498-57-9
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Melting Point: 82-84°
Boiling Point: 303°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00004122
Formula:
C₁₂H₉N MW: 167,21 g/mol Pto. Ebullición: 303 °C Pto. de fusión: 82…84 °C Densidad: 1,092 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004122 Núm. CAS: 7498-57-9 EINECS: 231-352-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |