2-Naftilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0874-25G N0874-5G
TCIAN0874-25GEA 181 EUR
TCIAN0874-25G TCIAN0874-5G
2-Naftilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Naftilacetonitrilo
Formula: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Número MDL: MFCD00004122
Núm. CAS: 7498-57-9
EINECS: 231-352-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ff15e2ed05119fdb07e249d31c8a747da45bcd3&vid=3ff15e2ed05119fdb07e249d31c8a747da45bcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C