4-(1,3-Benzodioxol-5-il)butan-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
L06258.06 L06258.14
L06258.06EA 37.7 EUR
L06258.06 L06258.14
4-(1,3-Benzodioxol-5-il)butan-2-ona ≥98%
4-(1,3-Benzodioxol-5-il)butan-2-ona
Purity: 98% CAS No.: 55418-52-5 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 164-165°/12mm Beilstein Reference: 169843 MDL No.: MFCD00016910
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 164…165 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 49…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016910
Núm. CAS: 55418-52-5
EINECS: 259-630-1