Diclorofosfito de etilo 98%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl phosphorodichloridite
B21179.09
B21179.18
B21179.30
B21179.09EA
61.7
EUR
B21179.09
B21179.18
B21179.30
Diclorofosfito de etilo 98%, barras
Diclorofosfito de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 1498-42-6
Molecular Formula: CH3CH2OPCl2
Formula Weight: 146.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Acrid
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1697483
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000525
Formula:
C₂H₅Cl₂OP MW: 146,94 g/mol Pto. Ebullición: 117…118 °C Densidad: 1,284 Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000525 Núm. CAS: 1498-42-6 EINECS: 216-098-5 UN: 2924 ADR: 3,II |